1-(4-Amino-3-methoxyphenyl)-1-ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33545-1G
APOSOR33545-1GEA
671
EUR
APOSOR33545-1G
1-(4-Amino-3-methoxyphenyl)-1-ethanol 95%
1-(4-Amino-3-methoxyphenyl)-1-ethanol
Formel:
C₉H₁₃NO₂ Molecular Weight: 167.21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16140262 CAS-Nummer: 1221792-01-3 |