1-Thia-4-azaspiro[4.5]decan-6-ol hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33546-1G
APOSOR33546-1GEA
336
EUR
APOSOR33546-1G
1-Thia-4-azaspiro[4.5]decan-6-ol hydrochloride 95%
1-Thia-4-azaspiro[4.5]decan-6-ol hydrochloride
Formel:
C₈H₁₆ClNOS Molecular Weight: 209.74 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16140323 CAS-Nummer: 1221792-86-4 |