6,7-Dihydro-1H-cyclopenta[d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33547-1G
APOSOR33547-1GEA
197
EUR
APOSOR33547-1G
6,7-Dihydro-1H-cyclopenta[d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione 95%
6,7-Dihydro-1H-cyclopenta[d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Molecular Weight: 152.15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00466420 CAS-Nummer: 5466-00-2 |