2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33554-5G
APOSOR33554-5GEA
111
EUR
APOSOR33554-5G
2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine 95%
2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine
Formel:
C₇H₆Cl₂N₂ Molecular Weight: 189.0419 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09750204 CAS-Nummer: 5466-43-3 |