1-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazol-5-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33555-1G
APOSOR33555-1GEA
1070
EUR
APOSOR33555-1G
1-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazol-5-amine 97%
1-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazol-5-amine
Formel:
C₇H₈N₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18651767 CAS-Nummer: 27799-83-3 |