N,4,5-Trimethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33558-1G
APOSOR33558-1GEA
270
EUR
APOSOR33558-1G
N,4,5-Trimethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide 95%
N,4,5-Trimethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide
Formel:
C₆H₁₁BrN₂S Molecular Weight: 223.14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18651784 CAS-Nummer: 849004-10-0 |