Methyl-5-brom-2-methoxynicotinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 5-bromo-2-methoxynicotinate, Methyl 5-bromo-2-methoxy-3-pyridinecarboxylate
OR3356-5G
APOSOR3356-5GEA
98.6
EUR
APOSOR3356-5G
Methyl-5-brom-2-methoxynicotinat 98%
Methyl-5-brom-2-methoxynicotinat
Formel:
C₈H₈BrNO₃ Molecular Weight: 246.06 g/mol Schmelzpunkt: 100…102 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08064227 CAS-Nummer: 122433-41-4 |