5-Methyl-1H,2H,7H-pyrido[3,2-d][1,2]diazepin-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33566-1G
APOSOR33566-1GEA
1570
EUR
APOSOR33566-1G
5-Methyl-1H,2H,7H-pyrido[3,2-d][1,2]diazepin-2-one, tech
5-Methyl-1H,2H,7H-pyrido[3,2-d][1,2]diazepin-2-one
Formel:
C₉H₉N₃O Molecular Weight: 175,187 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11501765 CAS-Nummer: 1092344-97-2 |