tert-Butyl-1,2-diazepane-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33567-1G
APOSOR33567-1GEA
874
EUR
APOSOR33567-1G
tert-Butyl-1,2-diazepane-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-1,2-diazepane-1-carboxylate
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Molecular Weight: 200,28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09607901 CAS-Nummer: 443295-32-7 |