5-Chloro-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33568-1G
APOSOR33568-1GEA
1300
EUR
APOSOR33568-1G
5-Chloro-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde 95%
5-Chloro-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
Formel:
C₆H₄ClNO₂ Molecular Weight: 157,56 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09972232 CAS-Nummer: 614732-03-5 |