3-Bromo-5-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33576-1G
APOSOR33576-1GEA
37.7
EUR
APOSOR33576-1G
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel:
C₇H₄BrClN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11100204 CAS-Nummer: 866546-09-0 |