Methyl-2,5,6-trichloro-4-pyrimidinecarboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2,5,6-trichloropyrimidine-4-carboxylate
OR33577-1G
APOSOR33577-1GEA
122
EUR
APOSOR33577-1G
Methyl-2,5,6-trichloro-4-pyrimidinecarboxylate 97%
Methyl-2,5,6-trichloro-4-pyrimidinecarboxylate
Formel:
C₆H₃Cl₃N₂O₂ Molecular Weight: 241,46 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12025876 CAS-Nummer: 89284-85-5 |