2-Phenethylpyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33584-1G
APOSOR33584-1GEA 270 EUR
APOSOR33584-1G
2-Phenethylpyrazine 95%
2-Phenethylpyrazine
Formel: C₁₂H₁₂N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16140369
CAS-Nummer: 91391-83-2