tert-Butyl 9-cyano-3-azaspiro[5.5]undecane-3-carboxylate, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR33588-1G
APOSOR33588-1GEA 1570 EUR
APOSOR33588-1G
tert-Butyl 9-cyano-3-azaspiro[5.5]undecane-3-carboxylate, tech
tert-Butyl 9-cyano-3-azaspiro[5.5]undecane-3-carboxylate
Formel: C₁₆H₂₆N₂O₂
Molecular Weight: 278,39 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18426549
CAS-Nummer: 1281872-59-0