4-(1,3-Benzoxazol-5-yl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33591-1G
APOSOR33591-1GEA
538
EUR
APOSOR33591-1G
4-(1,3-Benzoxazol-5-yl)benzaldehyde 95%
4-(1,3-Benzoxazol-5-yl)benzaldehyde
Formel:
C₁₄H₉NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18642384 CAS-Nummer: 1008361-50-9 |