4-{1H-Imidazo[4,5-b]pyridin-1-yl}piperidine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33599-1G
APOSOR33599-1GEA
1120
EUR
APOSOR33599-1G
4-{1H-Imidazo[4,5-b]pyridin-1-yl}piperidine hydrochloride 97%
4-{1H-Imidazo[4,5-b]pyridin-1-yl}piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₅ClN₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22126107 CAS-Nummer: 1370587-23-7 |