4-Chlorpicolinsäurehydrazid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloro-2-(hydrazinecarbonyl)pyridine
OR3360-1G
APOSOR3360-1GEA
65.4
EUR
APOSOR3360-1G
4-Chlorpicolinsäurehydrazid 98%
4-Chlorpicolinsäurehydrazid
Formel:
C₆H₆ClN₃O Molecular Weight: 171,5843 g/mol Schmelzpunkt: 165…167 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01704394 CAS-Nummer: 73771-11-6 |