1-Benzyl-4-(chloromethyl)-1H-1,2,3-triazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33608-1G
APOSOR33608-1GEA
627
EUR
APOSOR33608-1G
1-Benzyl-4-(chloromethyl)-1H-1,2,3-triazole 97%
1-Benzyl-4-(chloromethyl)-1H-1,2,3-triazole
Formel:
C₁₀H₁₀ClN₃ Molecular Weight: 207.66 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16748189 CAS-Nummer: 70380-29-9 |