2-[1-Benzyl-4-(hydroxymethyl)tetrahydro-1H-pyrrol-3-yl]benzenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-[1-Benzyl-4-(hydroxymethyl)pyrrolidin-3-yl]phenol
OR33618-1G
APOSOR33618-1GEA
894
EUR
APOSOR33618-1G
2-[1-Benzyl-4-(hydroxymethyl)tetrahydro-1H-pyrrol-3-yl]benzenol 95%
2-[1-Benzyl-4-(hydroxymethyl)tetrahydro-1H-pyrrol-3-yl]benzenol
Formel:
C₁₈H₂₁NO₂ Molecular Weight: 283,37 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10758080 CAS-Nummer: 1033463-29-4 |