4-Amino-3-(3-bromphenyl)-1H-pyrazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazol-4-amine
OR33619-1G
APOSOR33619-1GEA 538 EUR
APOSOR33619-1G
4-Amino-3-(3-bromphenyl)-1H-pyrazol 95%
4-Amino-3-(3-bromophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₈BrN₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11100205
CAS-Nummer: 1171492-86-6