3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33620-1G
APOSOR33620-1GEA 538 EUR
APOSOR33620-1G
3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formel: C₁₀H₆BrN₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11100206
CAS-Nummer: 1170378-39-8