Methyl-1-(aminomethyl)cyclopentanecarboxylate hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33623-1G
APOSOR33623-1GEA
488
EUR
APOSOR33623-1G
Methyl-1-(aminomethyl)cyclopentanecarboxylate hydrochloride 95%
Methyl-1-(aminomethyl)cyclopentanecarboxylate hydrochloride
Formel:
C₈H₁₆ClNO₂ Molecular Weight: 193,68 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10758087 CAS-Nummer: 1171925-49-7 |