3-Amino-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR33629-1G
APOSOR33629-1GEA
488
EUR
APOSOR33629-1G
3-Amino-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one hydrochloride 95%
3-Amino-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one hydrochloride
Formel:
C₉H₁₀N₂O·ClH Molecular Weight: 198,649 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09999258 CAS-Nummer: 35849-31-1 |