3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-ylmethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33631-1G
APOSOR33631-1GEA
1330
EUR
APOSOR33631-1G
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-ylmethanol 95%
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-ylmethanol
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11848182 CAS-Nummer: 915160-96-2 |