6-Bromo-1,4-dihydro-2H-pyrido[2,3-d][1,3]oxazin-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33632-1G
APOSOR33632-1GEA
894
EUR
APOSOR33632-1G
6-Bromo-1,4-dihydro-2H-pyrido[2,3-d][1,3]oxazin-2-one 95%
6-Bromo-1,4-dihydro-2H-pyrido[2,3-d][1,3]oxazin-2-one
Formel:
C₇H₅BrN₂O₂ Molecular Weight: 229,04 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12025916 CAS-Nummer: 335032-38-7 |