(4,5-Dibromo-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33634-1G
APOSOR33634-1GEA
538
EUR
APOSOR33634-1G
(4,5-Dibromo-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 95%
(4,5-Dibromo-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
Formel:
C₅H₆Br₂N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12025921 CAS-Nummer: 881997-90-6 |