Ethyl 1H-indole-6-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR33643-1G
APOSOR33643-1GEA 0 EUR
APOSOR33643-1G
Ethyl 1H-indole-6-carboxylate 97%
Ethyl 1H-indole-6-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06205072
CAS-Nummer: 50820-64-9