[5-(Fur-2-yl)isoxazol-3-yl]methylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR33648-250MG
APOSOR33648-250MGEA
179
EUR
APOSOR33648-250MG
[5-(Fur-2-yl)isoxazol-3-yl]methylamine hydrochloride
[5-(Fur-2-yl)isoxazol-3-yl]methylamine hydrochloride
Formel:
C₈H₈N₂O₂·ClH Molecular Weight: 200.622 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16660999 CAS-Nummer: 1255717-94-2 UN: 3259 ADR: 8 III |