Pyrimidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR33655-100G
APOSOR33655-100GEA 104 EUR
APOSOR33655-100G
Pyrimidin 98%
Pyrimidine
Formel: C₄H₄N₂
Molecular Weight: 80.09 g/mol
Siedepunkt: 123…124 °C
Schmelzpunkt: 19…22 °C
Dichte: 1.016 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006059
CAS-Nummer: 289-95-2
UN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 12,08170