4-Bromo-N,N-dimethylbenzylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Bromophenyl)-N,N-dimethylmethanamine, 1-(4-Bromophenyl)-N,N-dimethylmethylamine
OR3370-10G
OR3370-1G
OR3370-5G
APOSOR3370-10GEA
270
EUR
APOSOR3370-10G
APOSOR3370-1G
APOSOR3370-5G
4-Bromo-N,N-dimethylbenzylamine 98%
4-Bromo-N,N-dimethylbenzylamine
Formel:
C₉H₁₂BrN Molecular Weight: 214.102 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00032473 CAS-Nummer: 6274-57-3 |