2-(Piperazin-1-yl)pyrazine 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-(2-Pyrazinyl)piperazine

OR3374-1G OR3374-500MG OR3374-5G
APOSOR3374-1GEA 55.1 EUR
APOSOR3374-1G APOSOR3374-500MG APOSOR3374-5G
2-(Piperazin-1-yl)pyrazine 98%
2-(Piperazin-1-yl)pyrazine
Formel: C₈H₁₂N₄
Siedepunkt: 105…108 °C/0,5mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040766
CAS-Nummer: 34803-68-4
EINECS: 252-221-9
UN: 3259
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR