1-Pyridin-3-ylmethylpiperazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(Pyridin-3-ylmethyl)piperazine
OR3380-1G
APOSOR3380-1GEA 27.7 EUR
APOSOR3380-1G
1-Pyridin-3-ylmethylpiperazine 97%
1-Pyridin-3-ylmethylpiperazine
Formel: C₁₀H₁₅N₃
Molecular Weight: 177,25 g/mol
Siedepunkt: 84…86 °C/0,1mmHg
Dichte: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01862552
CAS-Nummer: 39244-80-9