5-Chloro-2-methoxyphenylhydrazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro-2-hydrazino-1-methoxybenzene hydrochloride, 4-Chloro-2-hydrazinoanisole hydrochloride
OR3385-1G
APOSOR3385-1GEA
125
EUR
APOSOR3385-1G
5-Chloro-2-methoxyphenylhydrazine hydrochloride
5-Chloro-2-methoxyphenylhydrazine hydrochloride
Formel:
C₇H₉ClN₂O·ClH Molecular Weight: 209,073 g/mol Schmelzpunkt: 192…196 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03196500 CAS-Nummer: 5446-16-2 |