(S)-3,3'-Bis(3,5-dimethylphenyl)-1,1'-bi-2-naphthalene]-2,2'-diol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-3,3'-Bis(3,5-dimethylphenyl)-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol
OR340001-250MG
APOSOR340001-250MGEA
172
EUR
APOSOR340001-250MG
(S)-3,3'-Bis(3,5-dimethylphenyl)-1,1'-bi-2-naphthalene]-2,2'-diol
(S)-3,3'-Bis(3,5-dimethylphenyl)-1,1'-bi-2-naphthalene]-2,2'-diol
Formel:
C₃₆H₃₀O₂ Molecular Weight: 494,622 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11617327 CAS-Nummer: 435327-17-6 |