(R)-3,3'-Bis(2,4,6-triisopropylphenyl)-[1,1'-binapthalene]-2,2'-diol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-3,3'-Bis(2,4,6-triisopropylphenyl)-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol
OR340006-250MG
APOSOR340006-250MGEA
346
EUR
APOSOR340006-250MG
(R)-3,3'-Bis(2,4,6-triisopropylphenyl)-[1,1'-binapthalene]-2,2'-diol
(R)-3,3'-Bis(2,4,6-triisopropylphenyl)-[1,1'-binapthalene]-2,2'-diol
Formel:
C₅₀H₅₈O₂ Molecular Weight: 690,994 g/mol Schmelzpunkt: 250…262 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD11045378 CAS-Nummer: 247123-09-7 |