(R)-3,3'-Bis(4-nitrophenyl)-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol
Lieferant: Apollo Scientific
OR340012-250MG
APOSOR340012-250MGEA
101
EUR
APOSOR340012-250MG
(R)-3,3'-Bis(4-nitrophenyl)-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol
(R)-3,3'-Bis(4-nitrophenyl)-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol
Formel:
C₃₂H₂₀N₂O₆ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD28139323 CAS-Nummer: 791616-60-9 |