(S)-3,3'-Bis(4-nitrophenyl)-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR340013-250MG
APOSOR340013-250MGEA
69.6
EUR
APOSOR340013-250MG
(S)-3,3'-Bis(4-nitrophenyl)-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol
(S)-3,3'-Bis(4-nitrophenyl)-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol
Formel:
C₃₂H₂₀N₂O₆ Molecular Weight: 528,511 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD28139323 CAS-Nummer: 945852-58-4 |