(S)-3,3'-Di(phenanthren-9-yl)-1,1'-binaphthyl-2,2'-diol
Lieferant: Apollo Scientific
OR340015-250MG
APOSOR340015-250MGEA 200 EUR
APOSOR340015-250MG
(S)-3,3'-Di(phenanthren-9-yl)-1,1'-binaphthyl-2,2'-diol
(S)-3,3'-Di(phenanthren-9-yl)-1,1'-binaphthyl-2,2'-diol
Formel: C₄₈H₃₀O₂
Schmelzpunkt: 239…242 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD09027270
CAS-Nummer: 361342-50-9