(R)-3,3'-Bis(anthracenyl-9-yl)-1,1'-binapthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(11bR)-2,6-Di(anthracen-9-yl)-4-hydroxydinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepine 4-oxide
OR340032-250MG
APOSOR340032-250MGEA
172
EUR
APOSOR340032-250MG
(R)-3,3'-Bis(anthracenyl-9-yl)-1,1'-binapthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate
(R)-3,3'-Bis(anthracenyl-9-yl)-1,1'-binapthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate
Formel:
C₄₈H₂₉O₄P Molecular Weight: 700.715 g/mol Schmelzpunkt: 260…274 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD11045406 CAS-Nummer: 361342-51-0 |