N'-Hydroxy-2-pyrazinecarboximidamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR3401-250MG
APOSOR3401-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR3401-250MG
N'-Hydroxy-2-pyrazinecarboximidamide 97%
N'-Hydroxy-2-pyrazinecarboximidamide
Formel: C₅H₆N₄O
Schmelzpunkt: 180…185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02258397
CAS-Nummer: 51285-05-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III