1,4-Benzodioxan-2-carbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR3409-100G
APOSOR3409-100GEA
89.9
EUR
APOSOR3409-100G
1,4-Benzodioxan-2-carbonsäure 98%
1,4-Benzodioxan-2-carbonsäure
Formel:
C₉H₈O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00084888 CAS-Nummer: 3663-80-7 |