2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxylicacid
OR3414-1G
APOSOR3414-1GEA
31.9
EUR
APOSOR3414-1G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbonsäure 98%
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbonsäure
Formel:
C₉H₈O₃ Molecular Weight: 164,1580 g/mol Schmelzpunkt: 194…197 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085012 CAS-Nummer: 76429-73-7 |