6-Ethoxy-2-naphthalinboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (6-Ethoxynaphthalen-2-yl)boronic acid
OR3425-1G
APOSOR3425-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3425-1G
6-Ethoxy-2-naphthalinboronsäure 98%
6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid
Formel: C₁₂H₁₃BO₃
Molecular Weight: 216,04 g/mol
Schmelzpunkt: 252…255 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03427009
CAS-Nummer: 352525-98-5