3-Brom-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR3434-1G
APOSOR3434-1GEA 41.6 EUR
APOSOR3434-1G
3-Brom-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure 96%
3-Brom-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BBrO₄
Schmelzpunkt: 166…168 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08689544
CAS-Nummer: 913835-87-7