2-(Pyrrolidin-1-ylsulphonyl)benzeneboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3438-1G
APOSOR3438-1GEA
0
EUR
APOSOR3438-1G
2-(Pyrrolidin-1-ylsulphonyl)benzeneboronic acid 97%
2-(Pyrrolidin-1-ylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formel:
C₁₀H₁₄BNO₄S Schmelzpunkt: 124…126 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08689515 CAS-Nummer: 913835-83-3 |