3-Formyl-2-methoxyphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3445-1G
APOSOR3445-1GEA 34.8 EUR
APOSOR3445-1G
3-Formyl-2-methoxyphenylboronsäure 98%
3-Formyl-2-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₄
Molecular Weight: 179,9700 g/mol
Schmelzpunkt: 122…125 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08689486
CAS-Nummer: 480424-49-5