2-Methoxy-4-nitrobenzonitril 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR345004-1G
OR345004-5G
APOSOR345004-1GEA
50.9
EUR
APOSOR345004-1G
APOSOR345004-5G
2-Methoxy-4-nitrobenzonitril 99%
2-Methoxy-4-nitrobenzonitril
Formel:
C₈H₆N₂O₃ Molecular Weight: 178.15 g/mol Schmelzpunkt: 177…180 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093781 CAS-Nummer: 101084-96-2 |