4-Methyl-N3-[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]-1,3-benzoldiamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine, 4-Methyl-N3-[4-(3-pyridyl)-2-pyrimidinyl]-1,3-phenylenediamine, N-(5-Amino-o-tolyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidinamine, 2-(5-Amino-2-methylanilino)-4-(3-pyridyl)pyrimidine
OR345028-100G
APOSOR345028-100GEA
88.6
EUR
APOSOR345028-100G
4-Methyl-N3-[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]-1,3-benzoldiamin 98%
N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine
Formel:
C₁₆H₁₅N₅ Molecular Weight: 277,3200 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09028125 CAS-Nummer: 152460-10-1 |