4,5-Dimethoxy-2-methylbenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR345046-1G
APOSOR345046-1GEA
163
EUR
APOSOR345046-1G
4,5-Dimethoxy-2-methylbenzoic acid 97%
4,5-Dimethoxy-2-methylbenzoic acid
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ Molecular Weight: 196,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00029889 CAS-Nummer: 20736-28-1 |