4-(2-Chloroethyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR345048-25G
OR345048-5G
APOSOR345048-25GEA
0
EUR
APOSOR345048-25G
APOSOR345048-5G
4-(2-Chloroethyl)benzoic acid
4-(2-Chloroethyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₉ClO₂ Schmelzpunkt: 187…188 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013995 CAS-Nummer: 20849-78-9 |